VWR® Pouring Ring for Bottles
Catalogue # 75983-266
Fournisseur: VWR International
Spécifications
- Color:White
- Description:Pouring Ring, GL 45
- Cat. no.:75983-266
- For Use With:Bottles
Spécifications
À propos de cet article
Made from polyethylene.
- Autoclavable up to 140 °C
- White color
For GL45 storage bottle.