Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers | Avantor
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
Certificates
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Super soft ESD foam for surface mount technology.
  • ESD safe foam forms around the parts
  • No tooling required
  • Provides great physical protection
  • Fits multiple sized components
Ideal for fragile, sensitive and expensive components.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Pillowstat ESD Boxes
    11/4×11/4×1/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 7,46 $
    7,46 $
    Each
       7,46 $
    Supplier Number: PP1010
  • Pillowstat ESD Boxes
    2×2×1/4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 16,25 $
    16,25 $
    Each
       16,25 $
    Supplier Number: 18M-1304-R1
  • Pillowstat ESD Boxes
    45/8×31/2×1/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 38,21 $
    38,21 $
    Each
       38,21 $
    Supplier Number: PP3545