J.T.Baker® BAKERBOND®, Spherical Silica PEI | Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®, Spherical Silica PEI
BAKERBOND™ spherical silica PEI, 50 µm, 10 kg, 120 Å, Open head polyethylene drum, 9.0 - 10.3
Catalog # CAJT7365-10
Fournisseur #:  BAKR7365-10
J.T.Baker® BAKERBOND®, Spherical Silica PEI
Catalog # CAJT7365-10
CAS Number:  
MOC:  Non réglementé, avec informationCertificates
J.T.Baker® BAKERBOND®, Spherical Silica PEI
J.T.Baker® BAKERBOND®, Spherical Silica PEI
BAKERBOND™ spherical silica PEI, 50 µm, 10 kg, 120 Å, Open head polyethylene drum, 9.0 - 10.3
CAS Number:  
MOC:  Non réglementé, avec information
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Case (10kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Open head polyethylene drum
  • Granulométrie:
    50 µm
  • Taille de pore:
    120 Å
  • Désignation:
    BAKERBOND™ spherical silica PEI
  • Taille:
    10 kg
  • pH:
    9.0 - 10.3