1X TBS Buffer with 1% Casein | Avantor
1X TBS Buffer with 1% Casein
1X TBS Buffer with 1% Casein
Certificates
1X TBS Buffer with 1% Casein
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Tris buffered saline with casein is suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologics.
  • Ready-to-Use
  • Diluent or wash buffer for assays
  • Aseptically filtered through a Millipore 0.22 micron filter into clean, pre-sterilized containers
  • Tested on trypticase soy agar for 24 hours, 48 hours and 72 hours and was found to be negative for bacteria
It also may be used as a wash buffer for immunological assays including western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence microscopy, and ELISA. Other applications may require detergents or other additional components.
Application Note: This product is a ready-to-use 1X solution and no further dilution is required.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • 1X TBS Buffer with 1% Casein
    100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $132.44
    $132.44
    Each (100ml)
       $132.44
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: MB-082-0100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1X TBS Buffer with 1% Casein
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $221.78
    $221.78
    Each (1l)
       $221.78
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: MB-082-1000
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.