Normal Saline | Avantor
Normal Saline
Normal Saline, 1 L
Catalog # 76237-548
Fournisseur #:  MB-049-1000
Normal Saline
Catalog # 76237-548
CAS Number:  
Normal Saline
Normal Saline, 1 L
CAS Number:  
Price
131,85 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This solution is commonly referred to as physiological saline or isotonic saline.
  • 0.15 M Sodium Chloride
  • Aseptically filtered through a Millipore 0.22 micron filter into clean, pre-sterilized containers
  • Tested on trypticase soy agar for 24 hours, 48 hours and 72 hours and was found to be negative for bacteria
Application Note: Saline solutions are available in various formulations for different purposes. Salines are also used in cell biology, molecular biology, and biochemistry experiments where ever normal salines are needed.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Normal Saline
  • Taille:
    1 L
Spécifications