Ethanol denatured solution 70%, sterile made with water for injection (WFI) (denatured with methanol and isopropanol), J.T.Baker®
Catalogue # CAJTP004-3
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Numéro CAS:
MOC: RéguléCertificats
Spécifications
- Pack type:HDPE bottle
- Size:4×1 gal.
- Cat. no.:CAJTP004-3
- Supplier No.:P004-03
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- GMP Manufactured Product:—
- CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:—
- Appearance (Clear, colorless liquid):Passes Test
- Specific Gravity:0.882 - 0.896
- Nonvolatile Residue:Passes Test
- Assay:68.0 - 72.0 %
- Irradiation: Minimum Delivered Dose (K Gy):25.0 - 50.0
- Irradiation: Maximum Delivered Dose (K Gy):25.0 - 50.0
- Irradiation: Specified Dose Range (Lower):25.0 - 50.0
- Irradiation: Specified Dose Range (Upper):25.0 - 50.0
- Irradiation Date:—
- Irradiation Batch Number:—
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:46.07 g/mol
MARC:3,III
:Management of Change (MOC) category = NI
ONU:1993
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numéro CAS:64-17-5
Formule:H₃CCH₂OH
Numéro MDL:MFCD00003568