Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Screwdrivers
Xcelite® Slotted Screwdriver, Apex
Xcelite® Slotted Screwdriver, Apex
76243-992
:
Cooper Tools
Xcelite® Slotted Screwdriver, Apex
76243-992
:
Cooper Tools
:
99811N
Length:
102 mm (4")
Cat. no.:
76243-992
Packaging:
Boxed
Diameter:
4.76 mm (
3
/
16
")