Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Closures
Safety Caps and Safety Waste Caps
Syringe Caps, OK International
Syringe Caps, OK International
Catalog # 76250-396
Supplier:
OK INTERNATIONAL TE
Expand image
Syringe Caps, OK International
Catalog # 76250-396
Supplier:
OK INTERNATIONAL TE
Supplier Number:
7100-0910
Specifications
Color:
Black
Description:
Cap for BVX-200 series
Cat. no.:
76250-396
Specifications
About this item
Product Details
Product Details