Lamps, Mouser Electronics
Lamps, Mouser Electronics
Lamps, Mouser Electronics
Certificates
Lamps, Mouser Electronics
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Modèle
    Tension
    Bulb Life
    Availability
    Price
  • Incandescent Lamp, .2 A
    T-1 3/4
    6.0 V
    1000 h
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7.35
    $7.35
    Each
       $7.35
    Supplier Number: 606-CM328
  • Incandescent Lamp, .2 A
    T-1 1/4
    6.3 V
    5000 h
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6.97
    $6.97
    Each
       $6.97
    Supplier Number: 560-8610
  • Lamp, 0.02A
    130 V
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.50
    $9.50
    Each
       $9.50
    Supplier Number: 765397