Acide lactique 88.0-92.0%, Multi-Compendial
À propos de cet article
- CAS Number:50-21-5
- Formule:H₃CCH(OH)COOH
- Numéro MDL:MFCD00004520
- Molecular Weight:90.08 g/mol
- Densité:∼1.20 g/ml (20 °C)
- ONU:3265
- MARC:8,II
- :Management of Change (MOC) category = R
2 Options Available Below
Product Details & Documents
- CAS Number:50-21-5
- Formule:H₃CCH(OH)COOH
- Numéro MDL:MFCD00004520
- Molecular Weight:90.08 g/mol
- Densité:∼1.20 g/ml (20 °C)
- ONU:3265
- MARC:8,II
- :Management of Change (MOC) category = R
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- USP - Assay (CH₃CHOHCOOH):88.0 - 92.0%
- USP - Chloride (Cl):Passes Test
- USP - Citric, Oxalic, Phosphoric, or Tartaric Acids:Passes Test
- USP - Identification:Passes Test
- USP - Readily Carbonizable Substances:Passes Test
- USP - Residue on Ignition:≤0.05%
- USP - Sugars:Passes Test
- USP - Sulfate (SO₄):Passes Test
- EP - Assay (CH₃CHOHCOOH):88.0 - 92.0%
- EP - (S)-enantiomer:≥95.0%
- EP - Calcium (Ca):≤200 ppm
- EP - Citric, Oxalic, and Phosphoric Acids:Passes Test
- EP - Endotoxin Concentration, 5 IU/g:Passes Test
- EP - Ether-Insoluble Substances:Passes Test
- EP - Identification A:Passes Test
- EP - Identification B:Passes Test
- EP - Identification C:Passes Test
- EP - Methanol (by GC):≤50 ppm
- EP - Sugars and Other Reducing Substances:Passes Test
- EP - Sulfate (SO₄):≤200 ppm
- EP - Sulfated Ash:≤0.1%
- JP - Assay (CH₃CHOHCOOH):85.0 - 92.0 %
- JP - Chloride (Cl):≤ 0.036 %
- JP - Citric, Oxalic, Phosphoric, or Tartaric Acids:Passes Test
- JP - Cyanide (CN):Passes Test
- JP - Glycerin and Mannitol:Passes Test
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤ 10 ppm
- JP - Identification:Passes Test
- JP - Iron (Fe):≤ 5 ppm
- JP - Readily Carbonizable Substances:Passes Test
- JP - Residue on Ignition:≤ 0.10 %
- JP - Sugars:Passes Test
- JP - Sulfate (SO₄):≤ 0.010 %
- JP - Volatile Fatty Acids:Passes Test
- JP - Optical Rotation:-52 - -46 Degree
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Discontinued-Supplier Number: -Spécifications:MOC: RéguléMOC: Régulé
- Glass bottle, amber, narrow mouth500 mlEach (500ml)$310.64Case of 12 (500ml)$3,727.54Supplier Number: BAKR0200-01Spécifications:MOC: RéguléMOC: Régulé
- Supplier Number: BAKR0200-07Spécifications:MOC: RéguléMOC: Régulé