Headspace Caps, MicroSolv
Headspace Caps, MicroSolv
Certificates
Headspace Caps, MicroSolv
Headspace Caps, MicroSolv
33 Options Available Below
Product Details & Documents
MicroSolv™ headspace caps are available as magnetic and with 4 different septa types to meet needs.
The screw cap eliminates the need for heavy crimping tools and assures that the vials are sealed perfectly every time. The design saves time and money, and ensures a good head space analysis.
Product Family Options
Headspace Crimp Caps
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Matière
    Septum
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    20 mm, Empty
    Aluminum
    Empty
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $186.55
    $186.55
    Pack of 100
       $186.55
    Supplier Number: 95025-00-1S
  • Crimp Cap
    20 mm
    Steel
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $144.50
    $144.50
    Pack of 100
       $144.50
    Supplier Number: 95025-26-1D
  • Crimp Cap
    20 mm
    Aluminum bimetal
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $179.39
    $179.39
    Pack of 100
       $179.39
    Supplier Number: 95025-26-4B
  • Crimp Cap
    20 mm
    Aluminum bimetal
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $185.25
    $185.25
    Pack of 100
       $185.25
    Supplier Number: 95025-26-4R
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 5 mm Hole
    Aluminum
    Pharma-fix Grey Butyl Rubber/PTFE Septa, 50 Shore A, 3.0 mm
    Gold
    Discontinued
    Supplier Number: 95025-03-3D
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 5 mm Hole
    Aluminum
    Blue Silicone/Transparent PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    Gold
    Discontinued
    Supplier Number: 95025-04-3D
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 5 mm Hole
    Aluminum
    Dark Grey Butyl Rubber 55° Shore A, 3.0 mm
    Gold
    Discontinued
    Supplier Number: 95025-01-3D
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber/PTFE Pharmafix Septa 50° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $266.18
    $266.18
    Pack of 100
       $266.18
    Supplier Number: 95025-03-1S
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/Aluminum Foil, 125 ml
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $321.93
    $321.93
    Pack of 1
       $321.93
    Supplier Number: 95025-14-3D
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 8 mm Hole
    Aluminum
    White Silicone/Blue PTFE 55° Shore A, 1.5 mm
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $337.14
    $337.14
    Pack of 1
       $337.14
    Supplier Number: 95025-23-4D
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 8 mm Hole
    Aluminum
    Black Butyl Rubber (Viton) Septa, 70 Shore A, 1.0 mm
    Gold
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 8 mm Hole
    Aluminum
    Transparent Silicone/Blue PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $306.23
    $306.23
    Pack of 100
       $306.23
    Supplier Number: 95025-04-4D
  • Magnetic Crimp Cap
    20 mm, 8 mm Hole
    Bimetallic Aluminum
    Blue Silicone/Transparent PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    Red/Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $543.74
    $543.74
    Pack of 100
       $543.74
    Supplier Number: 95025-04-5R
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Dark Grey Butyl Rubber 55° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $88.29
    $88.29
    Pack of 100
       $88.29
    Supplier Number: 95025-01-1S
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Dark Grey Butyl Rubber 55° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $82.20
    $82.20
    Pack of 100
       $82.20
    Supplier Number: 95025-01-2S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber 50° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $139.70
    $139.70
    Pack of 100
       $139.70
    Supplier Number: 95025-02-1S
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber 50° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $157.98
    $157.98
    Pack of 100
       $157.98
    Supplier Number: 95025-02-2S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Transparent Blue Silicone/White PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $266.63
    $266.63
    Pack of 100
       $266.63
    Supplier Number: 95025-04-1S
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Transparent Blue Silicone/White PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $286.04
    $286.04
    Pack of 100
       $286.04
    Supplier Number: 95025-04-2S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/Beige 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $167.91
    $167.91
    Pack of 100
       $167.91
    Supplier Number: 95025-07-1S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/White 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $128.54
    $128.54
    Pack of 100
       $128.54
    Supplier Number: 95025-08-1S
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/White 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $119.10
    $119.10
    Pack of 100
       $119.10
    Supplier Number: 95025-08-2S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Translucent Silicone/Natural PTFE Ultra-Low Bleed Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $97.17
    $97.17
    Pack of 100
       $97.17
    Supplier Number: 95025-09-1S
  • Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    White Silicone/Aluminum Foil 45° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $241.97
    $241.97
    Pack of 100
       $241.97
    Supplier Number: 95025-14-1S
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/Aluminum Foil, 125 mil
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Safety Crimp Cap
    20 mm, 10 mm Hole
    Aluminum
    Pharma Fix™, Butyl Rubber/PTFE 50° Shore A, 3.0 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $258.30
    $258.30
    Pack of 100
       $258.30
    Supplier Number: 95025-03-2S
Headspace Screw Caps
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Matière
    Septum
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, Closed
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red, 45° Shore A, 1.3 mm Liner
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: 95020-45S-CD
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, Closed
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red, 45° Shore A, 1.3 mm Liner
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: 95020-45S-CD-K
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, Closed
    Aluminum
    Silicone Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A 1.6 mm Septa
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: 95020-55S-CD
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, Closed
    Aluminum
    Silicone Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A 1.6 mm Septa
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: 95020-55S-CD-K
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Thick Outer Ring/Thin Center for SPME
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $146.72
    $146.72
    Pack of 100
       $146.72
    Supplier Number: 95020-26-S
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 50° Shore A, 1.5 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $175.20
    $175.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $175.20
    Supplier Number: 95020-50S-W
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 50° Shore A, 1.5 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $2,034.99
    $2,034.99
    Case of 1,000
       $2,034.99
    Supplier Number: 95020-50S-W-K
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone Transparent Blue/PTFE White, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $488.48
    $488.48
    Pack of 100
       $488.48
    Supplier Number: 95020-45S-T
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone Transparent Blue/PTFE White, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $4,258.46
    $4,258.46
    Case of 1,000
       $4,258.46
    Supplier Number: 95020-45S-TK
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $427.83
    $427.83
    Pack of 100
       $427.83
    Supplier Number: 95020-45S-W
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $4,258.46
    $4,258.46
    Case of 1,000
       $4,258.46
    Supplier Number: 95020-45S-W-K
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 55° Shore A, 1.5 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $610.65
    $610.65
    Pack of 100
       $610.65
    Supplier Number: 95020-55S-W
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 55° Shore A, 1.5 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $5,103.56
    $5,103.56
    Case of 1,000
       $5,103.56
    Supplier Number: 95020-55S-W-K
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    White Silicone Rubber/Red PTFE Pre-slit (Star Shape) 55° Shore A, 1.5 mm
    Silver
    Discontinued
    Supplier Number: 95020-21S-T
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A, 1.6 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $2,050.38
    $2,050.38
    Case of 1,000
       $2,050.38
    Supplier Number: 95020-40T-SK
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A, 1.6 mm Septa
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $236.58
    $236.58
    Pack of 100
       $236.58
    Supplier Number: 95020-40T-S
  • Magnetic Screw Cap
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Aluminum
    White Silicone/ Aluminum Foil, 50° Shore A, 1.3 mm
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $384.82
    $384.82
    Pack of 100
       $384.82
    Supplier Number: 95020-25S-T