Insulating Jackets for Jacketed Cylindrical Reactors, Chemglass | Avantor
Insulating Jackets for Jacketed Cylindrical Reactors, Chemglass
Supplier:   Chemglass
Insulating Jackets for Jacketed Cylindrical Reactors, Chemglass
Supplier:  Chemglass
Certificates
Insulating Jackets for Jacketed Cylindrical Reactors, Chemglass
Insulating Jackets for Jacketed Cylindrical Reactors, Chemglass
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Insulating jacket is made from a heavy fiberglass fabric on the interior with a silicone-coated fiberglass fabric on the exterior.
  • Jacket is slit lengthwise to a hole in the bottom center
  • With lacing closure to accommodate a bottom drain valve
For use as a heat or cold shield on chemglass jacketed reactors.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Availability
    Price
  • 10 L
    Insulating Jacket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,473.68
    $5,473.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $5,473.68
    Supplier Number: CG-10011-110
  • 15 L
    Insulating Jacket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,318.35
    $6,318.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $6,318.35
    Supplier Number: CG-10011-115
  • 50 L
    Insulating Jacket (Short)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,859.69
    $7,859.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $7,859.69
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: CG-10011-120
  • 20 L
    Insulating Jacket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,718.50
    $6,718.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $6,718.50
    Supplier Number: CG-10011-130
  • 30 L
    Insulating Jacket (Short)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,295.17
    $7,295.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $7,295.17
    Supplier Number: CG-10011-150
  • 50 L
    Insulating Jacket
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6,987.58
    $6,987.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $6,987.58
    Supplier Number: CG-10011-151