ContactUsLinkComponent
DYNEO™ DD Heating Circulator Baths, JULABO
DYNEO™ DD Heating Circulator Baths, JULABO
Supplier:  JULABO
Certificates
undefined
DYNEO™ DD Heating Circulator Baths, JULABO
Supplier:  JULABO
Specifications
  • Catalog No:
  • 76289-256
  • 76289-254
  • 76289-260
  • 76289-258
  • 76289-264
  • 76289-262
  • 76289-268
  • 76289-266
  • CA76289-278
  • CA76289-276
  • CA76289-274
  • CA76289-272
  • CA76289-270
  • CA76289-268
  • CA76289-266
  • CA76289-264
  • CA76289-262
  • CA76289-260
  • CA76289-258
  • 76289-272
  • 76289-270
  • 76289-246
  • 76289-244
  • 76289-396
  • CA76289-368
  • CA76289-280
  • 76289-248
  • 76289-252
  • CA76289-372
  • CA76289-370
  • CA76289-396
  • CA76289-394
  • 76289-278
  • 76289-276
  • 76289-370
  • 76289-280
  • 76289-368
  • 76289-372
  • CA76289-256
  • CA76289-254
  • CA76289-250
  • 76289-274
  • CA76289-248
  • CA76289-246
  • CA76289-244
  • Model:
  • DD-BC6 analog
  • DD-BC6 analog
  • DD-BC12
  • DD-BC12
  • DD-BC12 RS232
  • DD-BC12 RS232
  • DD-BC12 analog
  • DD-BC12 analog
  • DD-BC26 analog
  • DD-BC26 RS232
  • DD-BC26 RS232
  • DD-BC26
  • DD-BC26
  • DD-BC12 analog
  • DD-BC12 analog
  • DD-BC12 RS232
  • DD-BC12 RS232
  • DD-BC12
  • DD-BC12
  • DD-BC26
  • DD-BC26
  • DD-BC4 RS232
  • DD-BC4 RS232
  • DD-BC4
  • DD-BC4 analog
  • DD-BC26 analog
  • DD-BC4 analog
  • DD-BC6 RS232
  • DD-BC6
  • DD-BC6
  • DD-BC4
  • DD-BC4
  • DD-BC26 analog
  • DD-BC26 RS232
  • DD-BC6
  • DD-BC26 analog
  • DD-BC4 analog
  • DD-BC6
  • DD-BC6 analog
  • DD-BC6 analog
  • DD-BC6 RS232
  • DD-BC26 RS232
  • DD-BC4 analog
  • DD-BC4 RS232
  • DD-BC4 RS232
  • Heating power:
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 -115 V Units;
    2 kW, 200 -230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • 1 kW, 100 - 115 V Units;
    2 kW, 200 - 230 V Units
  • Pump flow rate:
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • 8 - 23 L/min
  • Pump pressure:
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi
  • 1.5 - 8.7 psi