Sodium hydroxyde ACS | Avantor
Sodium hydroxyde ACS
Plastic drum, 25 kg
Catalog # CA76288-080
Corrosif
Supplier:   INNOVA CHEMICALS CA
Fournisseur #:  INN890543
Sodium hydroxyde ACS
Catalog # CA76288-080
CAS Number:  1310-73-2
Sodium hydroxyde ACS
Plastic drum, 25 kg
CAS Number:  1310-73-2
Price
$1,008.98
Log in pour la disponibilité
Each (25kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Indice Merck:14,08627
  • Ébullition Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:323 °C
  • Densité:2.13 g/cm³ (20 °C)
  • ONU:1823
  • MARC:8,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Form/Colour:
    powder/white
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Taille:
    25 kg