Acide fluorhydrique 2% (v/v)
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
- CAS Number:7664-39-3
- Formule:HF
- Numéro MDL:MFCD00011346
- Molecular Weight:20.01 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1790
- MARC:8 (6.1),II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless liquid
- Assay (vs. Sodium Hydroxide/Phenolphthalein):1.93-2.07 % (v/v)
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Taille:1 L