ContactUsLinkComponent
Santé
Hydrochloric acid 10 g/L HCl
Catalogue # RCR3563000-1A
Fournisseur:  Ricca Chemical
Numéro CAS:  
undefined
Santé
Hydrochloric acid 10 g/L HCl
Catalogue # RCR3563000-1A
Fournisseur:  Ricca Chemical
Supplier Number:  R3563000-1A
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Size:
    1 L
  • Cat. no.:
    RCR3563000-1A
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (vs. Sodium Hydroxide/Phenolphthalein):
    9.9-10.1 g/L
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :36.46 g/mol
 :GHS08
Température de conservation:Ambient
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324