Acide formique 2% (p/v) | Avantor
Acide formique 2% (p/v)
Corrosif
Santé
Supplier:   Ricca Chemical
Acide formique 2% (p/v)
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Acide formique 2% (p/v)
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Acide méthanoïque
  • CAS Number:64-18-6
  • Formule:HCO₂H
  • Numéro MDL:MFCD00003297
  • Molecular Weight:46.03 g/mol
  •  :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (vs. Sodium Hydroxide/Phenolphthalein):
    1.99-2.01 % (w/v)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $255.53
    $255.53
    Each (4l)
       $255.53
    Supplier Number: R3213000-4A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Cubitainer®
    10 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $250.64
    $250.64
    Each (10l)
       $250.64
    Supplier Number: R3213000-10F
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Cubitainer®
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $292.96
    $292.96
    Each (20l)
       $292.96
    Supplier Number: R3213000-20F
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.