Acide L(+)-ascorbique ACS | Avantor
Acide L(+)-ascorbique ACS
Supplier:   Ricca Chemical
Acide L(+)-ascorbique ACS
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Acide L(+)-ascorbique ACS
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    min 99.0 %
  • Specific rotation:
    20.5-21.5 °
  • Heavy Metals (as Pb):
    max 0.002 %
  • Iron (Fe):
    max 0.001 %
  • Residue after Ignition:
    max 0.1 %
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $327.96
    $327.96
    Each (100g)
       $327.96
    Supplier Number: RDCA0750-100B1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Plastic bottle
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $1,142.82
    $1,142.82
    Each (500g)
       $1,142.82
    Supplier Number: RDCA0750-500B1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.