Acide L(+)-ascorbique 2% (p/v) | Avantor
Acide L(+)-ascorbique 2% (p/v)
Glass bottle, amber, 1 L
Catalog # RCR0808200-1C
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R0808200-1C
Acide L(+)-ascorbique 2% (p/v)
Catalog # RCR0808200-1C
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique 2% (p/v)
Acide L(+)-ascorbique 2% (p/v)
Glass bottle, amber, 1 L
CAS Number:  50-81-7
Price
$456.80
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless to slightly yellow liquid
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber
  • Taille:
    1 L