Eisco® Individual Bones
Supplier:   Wards
Eisco® Individual Bones
Supplier:  Wards
Certificates
Eisco® Individual Bones
Eisco® Individual Bones
30 Options Available Below
Product Details & Documents
For Individual Study.
  • Sold in left and right side variants
  • Great addition for your current skeleton
These individual bones are a great addition to you collection. They can be used as a match for your existing Eisco disarticulated skeleton, or to allow students to compare general skeletal structure. Additionally, these can be used as additional bones to simulate forensics activities, and skeletal reconstruction labs. Unless otherwise indicated, bones are not prepared in an articulated form, and have not been drilled.
Product Family Options
Appendicular
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Patella
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.60
    $14.60
    Each
       $14.60
    Supplier Number: AMCH1017AS
  • Articulated Hand Bones, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $54.25
    $54.25
    Each
       $54.25
    Supplier Number: AMCH1020AS
  • Articulated Hand Bones, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $54.25
    $54.25
    Each
       $54.25
    Supplier Number: AMCH1021AS
  • Articulated Foot Bones, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $67.55
    $67.55
    Each
       $67.55
    Supplier Number: AMCH1022AS
  • Articulated Foot Bones, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $67.55
    $67.55
    Each
       $67.55
    Supplier Number: AMCH1023AS
  • Radius Bone, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.50
    $22.50
    Each
       $22.50
    Supplier Number: AMCH1024AS
  • Radius Bone, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.50
    $22.50
    Each
       $22.50
    Supplier Number: AMCH1025AS
  • Ulna Bone, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.50
    $22.50
    Each
       $22.50
    Supplier Number: AMCH1026AS
  • Ulna Bone, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $20.60
    $20.60
    Each
       $20.60
    Supplier Number: AMCH1027AS
  • Tibia Bone, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.30
    $35.30
    Each
       $35.30
    Supplier Number: AMCH1028AS
  • Tibia Bone, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.30
    $35.30
    Each
       $35.30
    Supplier Number: AMCH1029AS
  • Fibula, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.15
    $28.15
    Each
       $28.15
    Supplier Number: AMCH1030AS
  • Fibula, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.15
    $28.15
    Each
       $28.15
    Supplier Number: AMCH1031AS
  • Femur, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $56.15
    $56.15
    Each
       $56.15
    Supplier Number: AMCH1032AS
  • Femur, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $56.15
    $56.15
    Each
       $56.15
    Supplier Number: AMCH1033AS
  • Humerus, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.50
    $30.50
    Each
       $30.50
    Supplier Number: AMCH1034AS
  • Humerus, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.50
    $30.50
    Each
       $30.50
    Supplier Number: AMCH1035AS
  • Scapula, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23.85
    $23.85
    Each
       $23.85
    Supplier Number: AMCH1038AS
  • Scapula, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23.85
    $23.85
    Each
       $23.85
    Supplier Number: AMCH1039AS
  • Clavicle, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.35
    $16.35
    Each
       $16.35
    Supplier Number: AMCH1040AS
  • Clavicle, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.35
    $16.35
    Each
       $16.35
    Supplier Number: AMCH1041AS
Axial
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Mandible
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $33.25
    $33.25
    Each
       $33.25
    Supplier Number: AMCH1016AS
  • Sternum, With Rib Cartilage
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.70
    $22.70
    Each
       $22.70
    Supplier Number: AMCH1018AS
  • Hyoid Bone
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.60
    $14.60
    Each
       $14.60
    Supplier Number: AMCH1019AS
  • Hip Bones, Right Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $33.25
    $33.25
    Each
       $33.25
    Supplier Number: AMCH1036AS
  • Hip Bones, Left Side
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $33.25
    $33.25
    Each
       $33.25
    Supplier Number: AMCH1037AS
  • Ribs, Human, Full Set
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.65
    $48.65
    Each
       $48.65
    Supplier Number: AMCH1042AS
  • Ribs, Human, Half Set
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.30
    $35.30
    Each
       $35.30
    Supplier Number: AMCH1043AS
  • Coccyx
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.25
    $9.25
    Each
       $9.25
    Supplier Number: AMCH1044AS
  • Sacrum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23.80
    $23.80
    Each
       $23.80
    Supplier Number: AMCH1045AS