Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Certificates
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
5 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Starter Reagent Kit for Multiple Affinity Removal LC Columns.
 : Includes: 2 bottles Buffer A (1 l), 1 bottle Buffer B (1 l), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Details
    Taille
    Availability
    Price
  • Multiple Affinity Removal Reagent Kit
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $767.90
    $767.90
    Each
       $767.90
    Supplier Number: 5185-5986
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Components
Informations sur le produit
  • Désignation
    Details
    Taille
    Availability
    Price
  • Multiple Affinity Removal Buffer A
    For loading, washing, equilibrating
    1 l
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.81
    $129.81
    Each
       $129.81
    Supplier Number: 5185-5987
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Multiple Affinity Removal Buffer B
    For eluting
    1 l
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $174.75
    $174.75
    Each
       $174.75
    Supplier Number: 5185-5988
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Human Serum Albumin
    1 ml, 20 mg/ml
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Spin filters for Gel Matrix
    For sample pre-cleanup, cellulose acetate
    0.22 µm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $80.90
    $80.90
    Pack of 25
       $80.90
    Supplier Number: 5185-5990
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Spin Concentrators
    to concentrate proteins via low-speed centrifugation through 5K MWCo filters into a collection tube
    4 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $257.64
    $257.64
    Pack of 25
       $257.64
    Supplier Number: 5185-5991
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.