Multiple Affinity Removal Column HSA/IgG, Agilent Technologies | Avantor
Multiple Affinity Removal Column HSA/IgG, Agilent Technologies
Multiple Affinity Removal Column HSA/IgG, Agilent Technologies
Certificates
Multiple Affinity Removal Column HSA/IgG, Agilent Technologies
Multiple Affinity Removal Column HSA/IgG, Agilent Technologies
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The multiple affinity removal LC column – human albumin/IgG is designed to chromatographically remove the two most interfering high-abundant proteins (albumin and IgG) from human samples (such as plasma, serum, urine or cerebrospinal fluid).
  • Serum injection volume is 100 µl per run for the 4.6 mm id column
  • Optimize sample recovery by utilizing rapid, single injection protocols and optimized buffers
  • Column is compatible with most FPLC or HPLC pumps or instruments
Removal of albumin and IgG improves the subsequent LC/MS and electrophoretic analysis of the sample by effectively expanding the dynamic range of the analysis.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø int.
    Longueur
    Availability
    Price
  • Affinity Removal System Column, Human Albumin/IgG
    4.60 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,940.00
    $2,940.00
    Each
       $2,940.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 5188-8826
  • Affinity Removal System Column, Human Albumin/IgG
    4.60 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,320.00
    $2,320.00
    Each
       $2,320.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 5188-8826
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.