Human BD-3 Standard ABTS ELISA Development Kit, PeproTech
À propos de cet article
PeproTech's Human BD-3 ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant human BD-3 in a sandwich ELISA format.
- Easy-to-use
- Optimized reagents for singleplex protein detection by solid phase sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Human BD-3 ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant human BD-3 in a sandwich ELISA format. Using the ELISA protocol, the recommended microplates, reagents and solutions, the components supplied in this kit are sufficient to assay human BD-3 in approximately 1000 ELISA plate wells.
1 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
PeproTech's Human BD-3 ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant human BD-3 in a sandwich ELISA format.
- Easy-to-use
- Optimized reagents for singleplex protein detection by solid phase sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Human BD-3 ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant human BD-3 in a sandwich ELISA format. Using the ELISA protocol, the recommended microplates, reagents and solutions, the components supplied in this kit are sufficient to assay human BD-3 in approximately 1000 ELISA plate wells.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- 10771-612
- 10777-886
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTailleAvailabilityPrice
- Human BD-3 ELISA KitKit components sufficient to assay 10 platesLog in pour la disponibilitéKit of 10$1,127.43Supplier Number: 900-K210KL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10771-612Primary antibody reactivityHuman - Human BD-3 Mini-ELISA KitKit components sufficient to assay 2 platesDiscontinued-Supplier Number: -L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10777-886Primary antibody reactivityHuman