Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport
Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport
Supplier:   Simport Scientific
Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport
Supplier:  Simport Scientific
Certificates
Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport
Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport
11 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Secure specimens during processing with the Swingsette™ Tissue Processing/Embedding Cassette, in Quickload™ stacks.
  • In Quickload™ stacks
  • 45° anterior writing area
  • Easy to assemble hinged lids
  • Suitable for automated printers
  • Made of acetal
  • Resistant to the chemical action of most histological solvents
Certifications: CE-IVD.
Packaging: Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes, lids packaged separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Aqua
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-12T
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-6T
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-9T
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-4T
  • Lilac
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-10T
  • Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-11T
  • Peach
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-7T
  • Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-3T
  • Tan
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-8T
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-2T
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2,000
    Case of 2,000 - $842.67
    $842.67
    Case of 2,000
       $842.67
    Supplier Number: M517-5T