Fine Mesh Basket, Sklar®
Supplier:   Sklar
Fine Mesh Basket, Sklar®
Supplier:  Sklar
Certificates
Fine Mesh Basket, Sklar®
Fine Mesh Basket, Sklar®
22 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
All Sklar products are industry standard.
  • For more than 120 years, Sklar has set the standard for surgical instrumentation
  • With five major surgical instruments lines, Sklar is able to deliver superior precision for any surgical procedure
Sklar's® Fine Mesh Basket is designed for use with cleaning, sterilizing, and handling small instruments. The baskets are available in a variety of sizes, with or without removable hinges and with or without locks.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Fine Mesh Basket
    Stainless steel
    5×6×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $643.20
    $643.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $643.20
    Supplier Number: 10-6600
  • Fine Mesh Basket
    Stainless steel
    91/4×6×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $652.37
    $652.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $652.37
    Supplier Number: 10-6602
  • Fine Mesh Basket
    Stainless steel
    11×7×11/4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $827.94
    $827.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $827.94
    Supplier Number: 10-6606
  • Fine Mesh Basket
    Stainless steel
    11×8×11/4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $856.63
    $856.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $856.63
    Supplier Number: 10-6608
  • Fine Mesh Basket
    Stainless steel
    15×103/4×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,410.84
    $1,410.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,410.84
    Supplier Number: 10-6604
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    3×11/2×3/4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $388.54
    $388.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $388.54
    Supplier Number: 10-6612
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    3×11/2×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $388.54
    $388.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $388.54
    Supplier Number: 10-6614
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    3×3×11/4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $402.02
    $402.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $402.02
    Supplier Number: 10-6616
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    3×3×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $388.54
    $388.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $388.54
    Supplier Number: 10-6618
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    4×23/4×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $548.77
    $548.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $548.77
    Supplier Number: 10-6620
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    6×2×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $548.77
    $548.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $548.77
    Supplier Number: 10-6622
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    71/2×3×4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $567.79
    $567.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $567.79
    Supplier Number: 10-6624
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    8×4×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.87
    $575.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $575.87
    Supplier Number: 10-6626
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    83/4×51/2×2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $975.50
    $975.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $975.50
    Supplier Number: 10-6628
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    91/4×6×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $942.86
    $942.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $942.86
    Supplier Number: 10-6630
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    91/4×3×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $643.20
    $643.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $643.20
    Supplier Number: 10-6610
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    91/2×31/2×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $975.50
    $975.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $975.50
    Supplier Number: 10-6632
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    91/2×5×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $942.86
    $942.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $942.86
    Supplier Number: 10-6634
  • Fine Mesh Basket with Locking Clip
    Stainless steel
    11×7×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $989.38
    $989.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $989.38
    Supplier Number: 10-6636
  • Fine Mesh Basket with Silicone Pads
    Stainless steel/silicone
    91/4×3×1"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $942.86
    $942.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $942.86
    Supplier Number: 10-6729
  • Fine Mesh Basket with Silicone Pads
    Stainless steel/silicone
    91/4×6×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $942.86
    $942.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $942.86
    Supplier Number: 10-6730
  • Fine Mesh Basket with Silicone Pads
    Stainless steel/silicone
    91/2×31/2×11/2"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $942.86
    $942.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $942.86
    Supplier Number: 10-6732