Precision Count Beads™, Biolegend® | Avantor
Precision Count Beads™, Biolegend®
Precision Count Beads™, Supplied in a solution containing 0.02% sodium azide and 0.01% NP40, 100
Catalog # CA75833-874
Supplier:   Biolegend
Fournisseur #:  424902
Precision Count Beads™, Biolegend®
Catalog # CA75833-874
Supplier:  Biolegend
CAS Number:  
Precision Count Beads™, Biolegend®
Precision Count Beads™, Biolegend®
Precision Count Beads™, Supplied in a solution containing 0.02% sodium azide and 0.01% NP40, 100
CAS Number:  
Price
$432.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Precision Count Beads™ are fluorescent particles about 10 µm that can be detected across a broad range of wavelengths (405 - 635 nm excitation and 400 - 800 nm emission). Absolute numbers of cells can be determined by comparing the bead count and cell count.
Can be used to obtain absolute counts of cells or any other samples acquired on a flow cytometer and also suitable to work with all kinds of assays including a lyse, no-wash whole blood assay.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Precision Count Beads™
  • Contents:
    Supplied in a solution containing 0.02% sodium azide and 0.01% NP40
  • No. of Tests:
    100
  • Cat. No.:
    CA75833-874
  • Storage conditions:
    2...8 °C