Llama IgG | Avantor
Llama IgG
10.0 mg
Catalog # 10152-152
Supplier:   Immunoreagents
Fournisseur #:  LL-003-Z
Llama IgG
Catalog # 10152-152
Supplier:  Immunoreagents
Llama IgG
Llama IgG
10.0 mg
Price
$222.79
Log in pour la disponibilité
Each (10mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
  • Origin: US
  • Protein G-purified
Type:
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity:
Spécifications
  • Taille:
    10.0 mg
  • Western blot:
    Yes
  • Cat. No.:
    10152-152
  • Clonality:
    Polyclonal
  • ImmunoPrecipitation:
    Yes
  • Antibody type:
    Secondary
  • Storage temperature:
    2-8 °C
  • Host:
    Llama
  • ImmunoChemistry:
    Yes
  • Conjugation:
    Unconjugated
  • Tested applications:
    FACS, Immunodiffusion, Labeling
  • ELISA:
    Yes