Streptavidin, B-Phycoerythrin | Avantor
Streptavidin, B-Phycoerythrin
1 mg
Catalog # 76199-368
Supplier:   Immunoreagents
Fournisseur #:  BA-103-MPE
Streptavidin, B-Phycoerythrin
Catalog # 76199-368
Supplier:  Immunoreagents
CAS Number:  
Streptavidin, B-Phycoerythrin
1 mg
CAS Number:  
Price
364,75 $
Log in pour la disponibilité
Each (1mg)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    1 mg
  • Cat. No.:
    76199-368
  • Form:
    Lyophilized
  • Protein/peptide name:
    Streptavidin
  • Storage conditions:
    100 Nm Sodium Phosphate (Ph 7.4), 100 Nm Nacl, 50 Mm Sucrose, 2 Mm Sodium Azide
  • Purity:
    Purified
  • Conjugation:
    B-Phycoerythrin
  • Concentration:
    1 mg/ml
Spécifications