Kanamycine sulfate solution 50 mg/mL
Kanamycine sulfate solution 50 mg/mL
25 ml
Catalog # CA100216-368
Supplier:   Teknova
Supplier #:  K2125
Kanamycine sulfate solution 50 mg/mL
Catalog # CA100216-368
Supplier:  Teknova
CAS Number:  25389-94-0
Kanamycine sulfate solution 50 mg/mL
25 ml
CAS Number:  25389-94-0
Price
$113.49
Log in pour la disponibilité
Each (25ml)
Minimum order quantity is 1
Product Details & Documents
Kanamycin solution is used for the selection of resistant bacteria.
Synonymes:  Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
  • CAS Number:25389-94-0
  • Formule:C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
  • Numéro MDL:MFCD00070253
  • Molecular Weight:582.6 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    25 ml
Spécifications