Universal Reference RNAs, Agilent Technologies | Avantor
Universal Reference RNAs, Agilent Technologies
Universal Reference RNAs, Agilent Technologies
Certificates
Universal Reference RNAs, Agilent Technologies
Universal Reference RNAs, Agilent Technologies
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
High-quality total RNA for human, mouse, and rat microarray gene-expression profiling that acts as a consistent control for standard data set comparisons.
  • Comprised of 10 cell lines for human, 11 for mouse and 14 for rat giving broad gene coverage
  • UHRR selected as one of the two standards in the FDA led Microarray Quality Control (MAQC) project
The reference RNA is designed to be used as a reference for uarray gene-profiling experiments.
Delivery information: Includes RNase-free water, 1.5 ml.
Caution: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Universal Rat Reference RNA
    2×200 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $894.24
    $894.24
    Each
       $894.24
    Supplier Number: 740200
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Universal Human Reference RNA
    2×200 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $908.39
    $908.39
    Each
       $908.39
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 740000
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Universal Mouse Reference RNA
    2×200 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $894.24
    $894.24
    Each
       $894.24
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 740100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.