Multiple Affinity Removal Column Human 14, Agilent Technologies
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
Multiple Affinity Removal Column Human 14, Agilent Technologies
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
Certificates
Jump to:
À propos de cet article
The Human 14 Multiple Affinity Removal Column is designed to chromatographically remove fourteen interfering high-abundant proteins from human plasma samples.
- Made of PEEK (polyetheretherketone)
- High-capacity serum load
- Affinity resin packed
Removal of these abundant proteins improves the subsequent LC/MS and electrophoretic analysis of the serum sample by effectively expanding the dynamic range of the analysis.
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The Human 14 Multiple Affinity Removal Column is designed to chromatographically remove fourteen interfering high-abundant proteins from human plasma samples.
- Made of PEEK (polyetheretherketone)
- High-capacity serum load
- Affinity resin packed
Removal of these abundant proteins improves the subsequent LC/MS and electrophoretic analysis of the serum sample by effectively expanding the dynamic range of the analysis.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationØ int.LongueurAvailabilityPrice
- Supplier Number: 5188-6558L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5188-6557L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.