pBlueScript II Vectors, Agilent Technologies | Avantor
pBlueScript II Vectors, Agilent Technologies
pBlueScript II Vectors, Agilent Technologies
Certificates
pBlueScript II Vectors, Agilent Technologies
pBlueScript II Vectors, Agilent Technologies
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The pBluescript II phagemids (plasmids with a phage origin) are cloning vectors designed to simplify commonly used cloning and sequencing procedures, including the construction of nested deletions for DNA sequencing, generation of RNA transcripts in vitro and site-specific mutagenesis and gene mapping.
  • High copy number ColE1-based phagemid
  • Large and versatile polylinker in two orientations, f1 origin available in either (+) or (–) orientation
  • T3 and T7 promoters for in vitro transcription of RNA
The pBluescript II phagemids have an extensive polylinker with 21 unique restriction enzyme recognition sites.
Caution: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Details
    Availability
    Price
  • pBluescript II KS(+) Phagemid Kit
    1 Kit
    f1 origin in (+) orientation, Kpn-Sac polylinker orientation. Contains: 20 μg pBluescript II KS(+) phagemid vector, host strain: XL1-Blue MRF'
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $605.58
    $605.58
    Each
       $605.58
    Supplier Number: 212207
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • pBluescript II KS(–) Phagemid Kit
    1 Kit
    f1 origin in (−) orientation, Kpn-Sac polylinker orientation. Contains: 20 ug pBluescript II KS(−) phagemid vector, host strain: XL1-Blue MRF'
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • pBluescript II SK(+) Phagemid Kit
    1 Kit
    f1 origin in (+) orientation, Sac-Kpn polylinker orientation. Contains: 20 μg pBluescript II SK(+) phagemid vector, host strain: XL1-Blue MRF'
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $605.58
    $605.58
    Each
       $605.58
    Supplier Number: 212205
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • pBluescript II SK(–) Phagemid Kit
    1 Kit
    f1 origin in (−) orientation, Sac-Kpn, polylinker orientation. Contains: 20 μg pBluescript II SK(−) phagemid vector, host strain: XL1-Blue MRF'
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • pBluescript II RI Predigested Vector
    55 Reactions
    Predigested with EcoR I
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • pBluescript II XR Predigested Vector
    55 Reactions
    XR vector is predigested with Xho I and EcoR I
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • R408 Interference Resistant Helper Phage
    1 ml
    Stable interference-resistant helper phage (4 kB, single stranded). For preferential secretion of single-stranded vectors containing intact segments of an M13 intergenic region over the helper phage DNA
    Discontinued
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • VCSM13 Interference Resistant Helper Phage
    1 ml
    Interference-resistant helper phage (6 kB, single stranded). Derived from M13 K07 mutant. Carries kanamycin-resistance gene in IG region. High rescue efficiencies with kanamycin selection
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $317.92
    $317.92
    Each
       $317.92
    Supplier Number: 200251
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.