Tourniquets | Avantor
Tourniquets
Supplier:   Dukal
Tourniquets
Supplier:  Dukal
Certificates
Tourniquets
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Latex-free tourniquets are ideal for constricting or compression.
  • Feels like latex
  • Hypoallergenic
  • Superior strength
  • Convenient packaging designed for kit assembly and resale
  • Not made with natural rubber latex
  • Weight: 15.29 lbs.
Made of synthetic polyisoprene.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Packaging
    Availability
    Price
  • Non sterile tourniquet, blue, flat, 1×18"
    100/box, 10 boxes/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $225.39
    $225.39
    Case of 1,000
       $225.39
    Supplier Number: 4100
  • Non sterile tourniquet, orange, flat, 1×18"
    100/box, 10 boxes/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $225.39
    $225.39
    Case of 1,000
       $225.39
    Supplier Number: 4100OR
  • Non sterile tourniquet, white, flat, 1×18"
    100/box, 10 boxes/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $225.39
    $225.39
    Case of 1,000
       $225.39
    Supplier Number: 4100W