Semi-Micro Cuvettes, Fireflysci | Avantor
Semi-Micro Cuvettes, Fireflysci
Marketsource
Supplier:   FIREFLYSCI, INC.
Semi-Micro Cuvettes, Fireflysci
Supplier:  FIREFLYSCI, INC.
Marketsource
Certificates
Semi-Micro Cuvettes, Fireflysci
Semi-Micro Cuvettes, Fireflysci
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Standard Semi-micro spectrophotometer cuvette with PTFE Cover.
  • Gives highly accurate results, only need to test sample once
  • Comes in several different materials: Optical Glass, UV Quartz, IR Quartz
  • Excellent transmission values
  • Fire-fused to ensure that cuvettes are robust and durable
Delivery information: Lightpaths from 5 – 100 mm are available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Outer Height
    Outer Width
    Lightpath
    Cover Type
    Availability
    Price
  • Cuvette, Outer Length: 7.5 mm
    0.700 ml
    45 mm
    12.5 mm
    5 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $699.39
    $699.39
    Each
       $699.39
    Supplier Number: 9UV5
  • Cuvette, Outer Length: 12.5 mm
    1.400 ml
    45 mm
    12.5 mm
    10 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $562.18
    $562.18
    Each
       $562.18
    Supplier Number: 9UV10
  • Cuvette, Outer Length: 22.5 mm
    2.800 ml
    45 mm
    12.5 mm
    20 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $615.71
    $615.71
    Each
       $615.71
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9UV20
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Cuvette, Outer Length: 32.5 mm
    4.200 ml
    45 mm
    12.5 mm
    30 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $665.95
    $665.95
    Each
       $665.95
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9UV30
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Cuvette, Outer Length: 42.5 mm
    5.600 ml
    45 mm
    12.5 mm
    40 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $795.74
    $795.74
    Each
       $795.74
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9UV40
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Cuvette, Outer Length: 52.5 mm
    7.000 ml
    45 mm
    12.5 mm
    50 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $879.62
    $879.62
    Each
       $879.62
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9UV50
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Cuvette, Outer Length: 102.5 mm
    14.000 ml
    45 mm
    12.5 mm
    100 mm
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,195.33
    $1,195.33
    Each
       $1,195.33
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9UV100
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource