Transfection Medium | Avantor
Transfection Medium
Transfection Medium
Certificates
Transfection Medium
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Transfection medium is designed to complement ESF 921 and ESF AF insect cell culture media for the co-transfection or transfection step in baculovirus vector production.
  • Serum-free, animal-free formulation works seamlessly with ESF 921 and ESF AF
  • Appropriate for PEI or lipofection mediated transfection
  • Optimized for use with Expres2 TR Transfection Reagent
  • Increases virus vector production and transient expression
  • Available in 20 or 100 ml bottles
It facilitates vector DNA uptake by the insect host cells.
Delivery information: Standard overnight.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Availability
    Price
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $139.82
    $139.82
    Each(1/Itm/Bx)
       $139.82
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 95-020-020
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $461.40
    $461.40
    Each(1/Itm/Bx)
       $461.40
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 95-020-100
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.