Innoculating Needle
Needle, 1.45×200 mm, Violet, Sterile, 1000 needles/box
Catalog # CA76168-834
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
: HSTND
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Hexagonal needle shaft improves grip and is free of lubricants, oils, and electrostatic charges.
Color coded for easy product identification.
: Packaged in rectangular, plastic tubes of 50 needles with lid that allows placement on clean table without rolling; 1000 needles per box.
Spécifications
- Sterility:Sterile
- Color:Violet
- Désignation:Needle
- Taille:1.45×200 mm
- Packaging:1000 needles/box