Microscope Lens Cleaner | Avantor
Microscope Lens Cleaner
Microscope lens cleaner, 30 ml, Dropping bottle
Catalog # CA76169-784
New Product
Fournisseur #:  Z97
Microscope Lens Cleaner
Catalog # CA76169-784
New Product
Microscope Lens Cleaner
Microscope Lens Cleaner
Microscope lens cleaner, 30 ml, Dropping bottle
Price
$33.18
Log in pour la disponibilité
Each(30ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
A safe and effective microscope lens cleaning solution in a dropper bottle.
  • Gentle on optics, leaves no residue
  • Use with lens tissue
  • Prefer to ship ground
Spécifications
  • Désignation:
    Microscope lens cleaner, 30 ml
  • Packaging:
    Dropping bottle