Closures for Headspace Screw Thread Vials, DWK Life Sciences | Avantor
Closures for Headspace Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
Closures for Headspace Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
Certificates
Closures for Headspace Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
Closures for Headspace Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Magnetic screw caps allow for use in magnetic transport autosamplers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Septum
    Ø
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Caps
    White PTFE/Transparent Blue Silicone
    18 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $195.14
    $195.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $195.14
    Supplier Number: W224218
  • Magnetic Screw Caps
    PTFE/Butyl
    18 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $200.10
    $200.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $200.10
    Supplier Number: W224219
  • Magnetic Screw Caps
    Red PTFE/White Silicone
    18 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $190.04
    $190.04
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $190.04
    Supplier Number: W224220