Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv | Avantor
Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv
Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv
Certificates
Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv
Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv
2 Options Available Below
Product Details & Documents
These caps are suitable for 8 mm Crimp top Vials.
  • Center Hole: 4 mm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Épaisseur
    Cap Type
    Availability
    Price
  • Crimp Caps, ND8, Natural Rubber/ PTFE
    PE
    Discontinued
    Supplier Number: 9508C-10C-C
  • Crimp Caps, ND8, 60 Shore A, Natural Rubber/TEF Septa
    1 mm
    Aluminum cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $37.38
    $37.38
    Pack of 100
       $37.38
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9508C-40T-S
  • Crimp Caps, ND8, Silicone Rubber/ Red PTFE
    PE
    Discontinued
    Supplier Number: 9508C-10C-D
  • Crimp Caps, ND8, 45 Shore A, Sil/PTFE with preslit
    1.3 mm
    Aluminum cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $140.17
    $140.17
    Pack of 100
       $140.17
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 9508C-30T-S