Mouse IgG2b Isotype Control [clone: MPC-11]
100 μg
Catalog # 75843-386
Supplier: Biogems
Fournisseur #: 43922-20-100
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The MPC-11 monoclonal antibody is expressed by a cell line adapted from the Merwin Plasmacytoma-11, and has unknown specificity. The MPC-11 line was obtained by intraperitoneal implantation into a BALB/c Mouseof a Millipore diffusion chamber and is used as an Isotype Control for Mouse IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: MPC-11
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Spécifications
- Taille:100 μg
- Cat. No.:75843-386
- Clonality:Monoclonal
- Flow cytometry:Yes
- Reactivity:Mouse
- Antibody type:Control
- Form:liquid
- Isotype:IgG2b
- Host:Mouse
- Clone:MPC-11