Rat IgG2b Isotype Control [clone: LTF-2]
100 μg
Catalog # 75842-444
Supplier: Biogems
Fournisseur #: 41823-20-100
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The LTF-2 monoclonal antibody is used as an Isotype Control immunoglobulin for rat IgG2b antibodies.
Type: Control
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: LTF-2
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Spécifications
- Taille:100 μg
- Cat. No.:75842-444
- Clonality:Monoclonal
- Flow cytometry:Yes
- Reactivity:Mouse
- Antibody type:Control
- Form:liquid
- Isotype:IgG2b
- Host:Rat
- Clone:LTF-2