Tris-HCl Buffer, 1.5 M Sterile Solution
Supplier: Teknova
À propos de cet article
1.5 M Tris (hydroxymethyl) Aminomethane solution adjusted to pH 8.8.
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
1.5 M Tris (hydroxymethyl) Aminomethane solution adjusted to pH 8.8.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- CA77442-930
- CA101320-670
- Storage temperature:
- Store at room temperature. Shipped at ambient temperature.
- Store at room temperature. Shipped at ambient temperature.
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTaillepHAvailabilityPrice
- Supplier Number: T1588Spécifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.CA77442-930Storage temperatureStore at room temperature. Shipped at ambient temperature.New Product - Supplier Number: T1588L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.CA101320-670Storage temperatureStore at room temperature. Shipped at ambient temperature.