Separating Funnels, DWK Life Sciences | Avantor
Separating Funnels, DWK Life Sciences
Separating Funnels, DWK Life Sciences
Certificates
Separating Funnels, DWK Life Sciences
Separating Funnels, DWK Life Sciences
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Micro separating funnels manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
Squibb-type funnel with a PTFE stopcock plug with a 2 mm bore.
Certifications: Material conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Delivery information: Series 298280 is supplied with hex-head stopper and series 298281 is supplied without stoppers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Hauteur
    Stopper Material
    Top ST Joint Size
    Availability
    Price
  • Micro Separatory Funnel
    10 ml
    141 mm
    PTFE
    [ST] 14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $333.97
    $333.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $333.97
    Supplier Number: 298280-0010
  • Micro Separatory Funnel
    25 ml
    171 mm
    PTFE
    [ST] 14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $333.97
    $333.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $333.97
    Supplier Number: 298280-0025
  • Micro Separatory Funnel
    125 ml
    206 mm
    PTFE
    [ST] 14/20
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Micro Separatory Funnel
    10 ml
    125 mm
    PTFE
    [ST] 14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.93
    $293.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $293.93
    Supplier Number: 298281-0010
  • Micro Separatory Funnel
    25 ml
    155 mm
    PTFE
    [ST] 14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $293.93
    $293.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $293.93
    Supplier Number: 298281-0025