MicroSampler, Burkle
À propos de cet article
The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
- Point sampling
- Various lengths and volumes are available
- Tip can be removed for easy cleaning
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Sterilizable
- Additional tips are available in different sizes
Volumes of 0.2 mL (0.01 oz.), 0.5 mL (0.02 oz.), 1.0 mL (0.03 oz.), 2.0 mL (0.07 oz.), 5.0 mL (0.17 oz.), and 10 mL (0.34 oz.) can be sampled easily, quickly, and cleanly at different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable, allowing tips with different volumes to be used.
To use, simply insert the MicroSampler into powder. At the predetermined point, open the volume tip by pressing the button, allowing the sample to flow in. Close the volume tip once the sample is collected. Pull back the lance, open the volume tip again, and empty the sample for further measurement or analysis.
: Lance and head should be ordered separately.
12 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
- Point sampling
- Various lengths and volumes are available
- Tip can be removed for easy cleaning
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Sterilizable
- Additional tips are available in different sizes
Volumes of 0.2 mL (0.01 oz.), 0.5 mL (0.02 oz.), 1.0 mL (0.03 oz.), 2.0 mL (0.07 oz.), 5.0 mL (0.17 oz.), and 10 mL (0.34 oz.) can be sampled easily, quickly, and cleanly at different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable, allowing tips with different volumes to be used.
To use, simply insert the MicroSampler into powder. At the predetermined point, open the volume tip by pressing the button, allowing the sample to flow in. Close the volume tip once the sample is collected. Pull back the lance, open the volume tip again, and empty the sample for further measurement or analysis.
: Lance and head should be ordered separately.
Product Family Options
MicroSamplers
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéLongueurØAvailabilityPrice
- Supplier Number: 5307-1055L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- MicroSampler without Head—85 cm (33.46")12 mm (0.47") TubeLog in pour la disponibilitéEach$1,057.59Supplier Number: 5307-1085L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- MicroSampler without Head—55 cm (21.65")12 mm (0.47") TubeLog in pour la disponibilitéEach (120cm)$1,151.19Supplier Number: 5307-1120L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- MicroSampler without Head—55 cm (21.65")25 mm (0.98") TubeLog in pour la disponibilitéEach (55cm)$1,239.37Supplier Number: 5307-2055L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- MicroSampler without Head—85 cm (33.46")25 mm (0.98") TubeLog in pour la disponibilitéEach (85cm)$1,338.93Supplier Number: 5307-2085L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- MicroSampler without Head—120 cm (47.24")25 mm (0.98") TubeLog in pour la disponibilitéEach (120cm)$1,426.74Supplier Number: 5307-2120L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
MicrosSampler Heads
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéLongueurØAvailabilityPrice
- Supplier Number: 5307-0102L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5307-0105L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5307-0110L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5307-0202L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5307-0205L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5307-0210L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.