Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Buffers
Electrophoresis Buffers
Running Buffers
10X TRIS-PHOSPHATE-EDTA(TPE)
10X TRIS-PHOSPHATE-EDTA(TPE)
Catalogue # CAMB-021
Fournisseur:
Rockland Immunochemical
Numéro CAS:
Agrandir l'image
10X TRIS-PHOSPHATE-EDTA(TPE)
Catalogue # CAMB-021
Fournisseur:
Rockland Immunochemical
Supplier Number:
MB-021
Numéro CAS:
Spécifications
Description:
TPE, 10X
Size:
1 L
Cat. no.:
CAMB-021
pH:
8.0
Supplier No.:
MB-021
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit