HRP-Conjugate Diluent, Electron Microscopy Sciences | Avantor
HRP-Conjugate Diluent, Electron Microscopy Sciences
HRP-Conjugate Diluent, Electron Microscopy Sciences
Certificates
HRP-Conjugate Diluent, Electron Microscopy Sciences
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Antibody-diluent buffer with additional component for stabilizing HRP-conjugate.
  • For preparing solution of HRP-conjugate used as detection reagent
  • Antibody-dilutent buffer with additional component for stabilizing your HRP-conjugate
  • Can further standardize the assay preparing ready-to-use conjuigate solutions
Specifically designed for preparing solution of your HRP-conjugate used as the detection reagent. Allows user to further standardize the assay preparing ready-to-use conjugate solutions in advance and store them in refrigerator without loss of activity.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • HRP Conjugate Diluent
    Bottle
    50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $442.68
    $442.68
    Each (50ml)
       $442.68
    Supplier Number: 62716
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • HRP Conjugate Diluent
    Bottle
    125 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (125ml)
    Each (125ml) - $1,028.50
    $1,028.50
    Each (125ml)
       $1,028.50
    Supplier Number: 62717
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • HRP Conjugate Diluent
    Bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $3,443.03
    $3,443.03
    Each (500ml)
       $3,443.03
    Supplier Number: 62718
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Slide Washing Buffer
    Bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $304.15
    $304.15
    Each
       $304.15
    Supplier Number: 62718-15
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.