Tris Buffer (10X), pH 10.0, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Tris Buffer (10X), pH 10.0, Electron Microscopy Sciences
Tris Buffer (10X), pH 10.0, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Tris Buffer (10X), pH 10.0, Electron Microscopy Sciences
Tris Buffer (10X), pH 10.0, Electron Microscopy Sciences
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This buffer is intended for heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies.
  • 1X buffer solution intended for heat-induced antigen retriever in IHC
  • Please refer to primary antibody protocol
In IHC most commonly used fixative like formalin mask tissue antigens (cellular, membrane and nuclear) by cross-linking process, this results in poor or no staining in IHC.
Preparation of Working Solution: Dilute this 10X buffer as needed (e.g. 90 mL of deionized or distilled water+10 ml of this buffer) mix well, 1X buffer can be stored at 2 to 8 °C.
The use of this buffer on FFPE tissue section improves accessibility of antibodies to tissue antigens.
Caution: Store at 2 - 8 °C. Do not freeze.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Type de conditionnement
    pH
    Availability
    Price
  • Tris Buffer
    100 ml
    Bottle
    10.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $191.72
    $191.72
    Each (100ml)
       $191.72
    Supplier Number: 64142-11
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Tris Buffer
    1000 ml
    Bottle
    10.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1,000ml)
    Each (1,000ml) - $324.30
    $324.30
    Each (1,000ml)
       $324.30
    Supplier Number: 64142-12
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.