Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Marketsource
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Marketsource
Certificates
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Highest quality square mesh transmission electron microscope grids.
  • Copper and nickel grids
  • 50, 150, 200, 300, and 400 mesh grids
  • Good handling characteristics
Individually inspected before being packed.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Ø
    Mesh
    Availability
    Price
  • Square Grids
    Copper
    3.05 mm
    50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $135.76
    $135.76
    Each
       $135.76
    Supplier Number: A50-CU
  • Square Grids
    Copper
    3.05 mm
    150
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $135.97
    $135.97
    Each
       $135.97
    Supplier Number: A150-CU
  • Square Grids
    Copper
    3.05 mm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.82
    $118.82
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $91.23
    $91.23
    Each
       $118.82
    Pack of 100
       $91.23
    Supplier Number: A200-CU
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Square Grids
    Nickel
    3.05 mm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $138.36
    $138.36
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $112.02
    $112.02
    Each
       $138.36
    Pack of 100
       $112.02
    Supplier Number: A200-NI
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Square Grids
    Nickel
    3.05 mm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $155.01
    $155.01
    Each
       $155.01
    Supplier Number: A300-NI
  • Square Grids
    Copper
    3.05 mm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $103.73
    $103.73
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $81.21
    $81.21
    Each
       $103.73
    Pack of 100
       $81.21
    Supplier Number: A300-CU
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Square Grids
    Copper
    3.05 mm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.85
    $129.85
    Each
       $129.85
    Supplier Number: A400-CU