WHEATON® Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
WHEATON® Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
Certificates
WHEATON® Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
WHEATON® Screw Thread Vials, DWK Life Sciences
6 Options Available Below
Product Details & Documents
The tubular design provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial.
  • Ideal for lyophilization
  • Alternative to serum bottles and vials
  • Heavy walled glass provides impact resistance
  • Screw thread design eliminates need for crimping tools
These screw thread vials fits with I-Loc™ closure or screw cap with thin flange stopper.
Product Family Options
Clear Vials
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • Tubular Vials
    5.00 ml
    22×38 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 480
    Case of 480 - $1,504.50
    $1,504.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 480
       $1,504.50
    Supplier Number: W219365
  • Tubular Vials
    10.00 ml
    22×55 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 480
    Case of 480 - $1,581.00
    $1,581.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 480
       $1,581.00
    Supplier Number: W219366
Amber Vials
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • Tubular Vials
    5.00 ml
    22×38 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 480
    Case of 480 - $1,581.00
    $1,581.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 480
       $1,581.00
    Supplier Number: W216375
  • Tubular Vials
    10.00 ml
    22×55 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 480
    Case of 480 - $1,666.00
    $1,666.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 480
       $1,666.00
    Supplier Number: W216376
  • Tubular Vials
    20.00 ml
    30×52 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 480
    Case of 480 - $1,725.50
    $1,725.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 480
       $1,725.50
    Supplier Number: W216377
  • Tubular Vials
    30.00 ml
    30×69 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    20-400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $1,360.00
    $1,360.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 288
       $1,360.00
    Supplier Number: W216378