Storage Vials, Quick/Snap, MicroSolv
Storage Vials, Quick/Snap, MicroSolv
Certificates
Storage Vials, Quick/Snap, MicroSolv
Storage Vials, Quick/Snap, MicroSolv
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These easy to use storage vials and caps use a push on technology for ease and comfort.
  • Easy to handle
  • Quick and easy
  • No liners required in the cap
Use these vials to store samples that are not critical.
 : Caps sold separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • Vials, quick snap storage
    5.00 ml
    40×22 mm
    Non
    ND18
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 63,12 $
    63,12 $
    Pack of 100
       63,12 $
    Supplier Number: 97010-CV05
  • Vials, quick snap storage
    10.00 ml
    50×22 mm
    Non
    ND18
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 83,18 $
    83,18 $
    Pack of 100
       83,18 $
    Supplier Number: 97010-CV10
  • Vials, quick snap storage
    15.00 ml
    48×26 mm
    Non
    ND22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 112,98 $
    112,98 $
    Pack of 100
       112,98 $
    Supplier Number: 97010-CV15
  • Vials, quick snap storage
    25.00 ml
    65×26 mm
    Non
    ND22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 115,53 $
    115,53 $
    Pack of 100
       115,53 $
    Supplier Number: 97010-CV25
Caps
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Cap Type
    Cap Color
    Availability
    Price
  • Small caps, use with ND18 vials, 19.8 x 5.2 mm
    PE-push on cap
    Transparent
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 18,72 $
    18,72 $
    Pack of 100
       18,72 $
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Cap Type
    Cap Color
    Availability
    Price
  • Large caps, use with ND22 vials, 23.5 x 5.5 mm
    PE-push on cap
    Transparent
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - 19,56 $
    19,56 $
    Pack of 100
       19,56 $